Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE reagensglas, rund bund med læbe
Artikelnummer. 16245971 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
8 ml
13 ml
50 ml
85 ml
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
25 mm
40 mm
Længde (metrisk):
100 mm
145 mm
Artikelnummer. 16245971
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ PTFE reagensglas, rund bund med læbe har en glat indre finish og kan bruges til 280 °C.
  • Rund bund med læbe
  • Total kemisk resistens
  • Høj renhed
  • Temperaturområde -200 °C til +280 °C
  • Ikke forurenende
  • Let at rengøre
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 8 ml
Materiale PTFE
Mængde 1
Produktlinje Fisherbrand
Længde (metrisk) 100 mm
Bund form Rund
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttype Reagensglas med rund bund med læbe