Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE reagensglas, konisk bund med skruelåg
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
45 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 45 ml |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med | PTFE reagensglasstativer |
| Mængde | 1 |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Bund form | Konisk |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Produkttype | Konisk rør |