Få mere at vide
BRAND™ PTFE reagensrørstativ
Shop alle Brand produkter
Stillinger:
10
21
Holder:
Rør (13 mm)
Rør (19 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremragende kemisk resistens
- Driftstemperatur på -200 til 250 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Holder | Rør (13 mm) |
| Materiale | PTFE |
| Stillinger | 21 |
| Dimensioner (L x B x H) | 180 x 60 x 60 mm |