Få mere at vide
Bohlender™ PTFE temperatursonder
Artikelnummer. 10640752
Skift visning
Længde (metrisk) sonde:
360 mm
560 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) sonde
10640752 560 mm
10043561 360 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10640752 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. P175025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2084.25 DKK
    1793.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 290.62 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Længde (metrisk) samlet 560 mm
Længde (metrisk) sonde 560 mm
Produkttype Temperatursonde
Maks. Temperatur (metrisk) 250 °C
Min. Temperatur (metrisk) -200 °C
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +250 °C