Få mere at vide
Bohlender™ PTFE temperatursonder
Artikelnummer. 10043561
Skift visning
Længde (metrisk) sonde:
360 mm
560 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) sonde
10043561 360 mm
10640752 560 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10043561 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. P175020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1842.75 DKK
    1531.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 310.99 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Tekniske data
Længde (metrisk) samlet 360 mm
Længde (metrisk) sonde 360 mm
Produkttype Temperatursonde
Maks. Temperatur (metrisk) 250 °C
Min. Temperatur (metrisk) -200 °C
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +250 °C