Få mere at vide
VITLAB™ PTFE tape
Beskrivelse
- Til tætning og omvikling af gevind og andre forbindelser
- Høj kemikalieresistens
- Arbejdstemperaturer op til 250° C
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PTFE |
| Produkttype | Bånd |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Mængde | 10/Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 12 x 12 mm |
| Længde (metrisk) | 12 mm |
| Bredde (metrisk) | 12 mm |