Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE højform fordampningsskål med tud
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
150 ml
250 ml
Diameter (metrisk):
78 mm
97 mm
Højde (metrisk):
43 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 150 ml |
| Materiale | PTFE |
| Form | Rund |
| Type | Inddampningsskål |
| Indvendig finish | Glat |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 °C til +280 °C |
| Højde (metrisk) | 43 mm |
| Diameter (metrisk) | 78 mm |