Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE højform fordampningsskål med tud
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diameter (metrisk):
38 mm
40 mm
64 mm
80 mm
100 mm
Højde (metrisk):
34 mm
50 mm
60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 1,66 fl oz. |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | PTFE |
| Form | Rund |
| Type | Inddampningsskål |
| Inkluderer | Tud |
| Indvendig finish | Glat |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 °C til +280 °C |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Vis mere |