Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE højform fordampningsskål med tud
Artikelnummer. 10287900 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diameter (metrisk):
38 mm
40 mm
64 mm
80 mm
100 mm
Højde (metrisk):
34 mm
50 mm
60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
10287900 180 ml 80 mm 50 mm Hver
10577282 100 ml 64 mm 50 mm Hver
10196710 25 ml 38 mm 34 mm Hver
10577092 50 ml 40 mm 50 mm Hver
10517482 350 ml 100 mm 60 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10287900
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer spild ved hældning af overskydende væske med integreret støbt tud. Cowie Technology™ PTFE højformede fordampningsskål med tud inkluderer en superglat overflade for maksimal vand- og opløsningsmiddelfordampning.
  • Isostatisk støbt i ren PTFE
  • Kemisk resistent og inert
  • Super glat indvendig finish
  • Kan bruges til 280 °C
  • Formstøbt tud til nem hældning
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 11,7 fl oz.
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 180 ml
Materiale PTFE
Form Rund
Type Inddampningsskål
Inkluderer Tud
Indvendig finish Glat
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +280 °C
Højde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 80 mm