Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE højform fordampningsskål med tud
Artikelnummer. 10646921 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
150 ml
250 ml
Diameter (metrisk):
78 mm
97 mm
Højde (metrisk):
43 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10646921 250 ml 97 mm 50 mm Hver
10034330 150 ml 78 mm 43 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10646921
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer tud for nem hældning. Fisherbrand™ PTFE højformede fordampningsskål med tud fås i en række forskellige størrelser.
  • Isostatisk støbt i ren PTFE
  • Kemisk resistent og inert
  • Super glat indvendig finish
  • Kan bruges til 280 °C
  • Formstøbt tud til nem hældning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale PTFE
Form Rund
Type Fordampende skål
Indvendig finish Glat
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +280 °C
Højde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 97 mm