Få mere at vide
Bohlender™ PTFE T-formet boring 3-vejs stophane
Artikelnummer. 10043511
Skift visning
Trådstørrelse:
GL14
GL18
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse
10043511 GL18
10043441 GL14
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10043511 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. E 68818
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1453.73 DKK
    1079.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 374.60 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tekniske data
Materiale PTFE
Samlet længde (metrisk) 74 mm
Til brug med (applikation) Til distribution af væsker eller gasser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -30 °C
Trådstørrelse GL18
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 150 °C
Produkttype Tre-vejs stophane