Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE lige rørfittings
Artikelnummer. 10737492
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,35 mm
8 mm
10 mm
Trådstørrelse:
M14 x 2
M 18 x 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Trådstørrelse
10737492 8 mm M 18 x 2
10689591 6,35 mm M14 x 2
10380721 10 mm M 18 x 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10737492 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. D50308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.32 DKK
    189.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 68.59 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Har universel kemikalieresistens og modstår tryk op til 5 bar.
  • Lige rørfitting af PTFE
  • Møtrikker af glasfiberforstærket PTFE
  • Produktet er kun udsat for PTFE
  • Støvsuger egnet
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm boring
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Samlet længde (metrisk) 54 mm
Til brug med 10 mm OD rør
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Modstandsegenskaber Universal kemikalieresistens
Trådstørrelse M 18 x 2
Form Lige
Farve Hvid
Maksimalt tryk 5 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttype Lige rørfitting