Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE Straight Through Stopcocks
Shop alle Fisherbrand produkter
Plug Bore:
2 mm
3 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Medium vacuum pressure performance
- Unbreakable
- Chemically inert
- Grease free
- Supplied with borosilicate glass sidearms
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Straight Through |
| Plug Bore | 4 mm |
| Oversigt | Straight Through Stopcock |
| Materiale | PTFE |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Passer til slange-id | 10 mm |
| nr. pr. pakke | 1 Each |
| Inkluderer | Borosilicate glass sidearms |
| Stikmateriale | PTFE |