Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE lige gennem ventil med skruelås
Artikelnummer. p-8007777 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
2 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10592392
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stikventil. Fisherbrand™ PTFE lige gennem ventil med skruelås kan steriliseres ved 135 °C.
  • Maksimalt tryk 1 bar ved 100 °C og 5 mm Hg
  • Alle kontaktdele er PTFE
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 2 mm
Materiale PTFE
Samlet længde (metrisk) 59 mm
Til brug med PTFE stik
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Emballagemængde 1 hver
Bredde (metrisk) 27 mm
Højde (metrisk) 20 mm
Farve Hvid/blå
Maksimalt tryk 1 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 280 °C
Produkttype PTFE lige gennemgående skrueventil