Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Standard lige gennem ventil, bajonetfittings
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
6,8 mm
8 mm
10 mm
11 mm
Oversigt:
Borestørrelse: 2mm
Borestørrelse: 3 mm
Borestørrelse: 4mm
Borestørrelse: 5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Oversigt | Borestørrelse: 2mm |
| Diameter (metrisk) | 4,5 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | PTFE |
| Samlet længde (metrisk) | 59 mm |
| Til brug med | PTFE stik |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Bredde (metrisk) | 27 mm |
| Vis mere |