Få mere at vide
BRAND™ PTFE rørestang
Artikelnummer. 10657661 Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
200 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10657661
Brand: BRAND™ 136225
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PTFE konstruktion. Rørestaven inkluderer spatler i hver ende.
  • PTFE konstruktion
  • Med spatelende ender
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Spatelende ender
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale PTFE
Mængde 1