Få mere at vide
Bohlender™ PTFE omrørerskafter med en pagaj
Artikelnummer. 10207551
Skift visning
Længde (metrisk):
800 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10207551 800 mm
1 options
Artikelnummer. 10207551 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. C37910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2530.50 DKK
    1961.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 569.48 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Diameter (metrisk) aksel 10 mm
Til brug med (applikation) Produktet suges nedefra og op, meget godt aksialt flow med lav forskydningskraft
Inkluderer med en pagaj
Længde (metrisk) 800 mm
Mængde 1 hver
Type Omrøringsaksel
Materiale PTFE