Få mere at vide
Bohlender™ PTFE omrøreraksler med klinge
Artikelnummer. 10083271
Skift visning
Til brug med (applikation):
Blid omrøring
Artikelnummer. Til brug med (applikation)
10083271 Blid omrøring
1 options
Artikelnummer. 10083271 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. C38106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2205.00 DKK
    1662.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 542.41 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Giver en blid omrøring, som skaber tangentielt flow med lidt turbulens.
  • Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 250 °C
  • Universal kemikalieresistens
  • FDA overensstemmelse
  • PTFE-kappet rustfrit stål skaft
  • Klinge lavet fuldstændigt af PTFE
  • Spændediameter på 6,5 mm
Tekniske data
Diameter (metrisk) aksel 8 mm
Længde (metrisk) 600 mm
Til brug med (applikation) Blid omrøring
Materiale PTFE, rustfrit stål