Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE rørestave med aftagelig ring
Artikelnummer. 16265751 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
12 mm
25 mm
38 mm
42 mm
51 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
12 mm
Højde (metrisk):
8 mm
10 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 16265751
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rør indholdet inde i kolber og andre beholdere for fuldstændig blanding. Fisherbrand™ PTFE rørestave med aftagelig ring fås i en række størrelser for at imødekomme både små og store blandeopgaver.
  • Fremstillet af PTFE med Alnico V magnetkerne
  • Aftagelig drejering
  • Autoklaverbar
  • PTFE belægning
  • Indeholder et overensstemmelsescertifikat og analysecertifikat
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Dimensioner (L x B x H) 42 x 10 x 10mm
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Højde (metrisk) 10 mm
Inkluderer PTFE ring
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) 42 mm
Mængde 2/Pk.
Form Cylinder
Type PTFE omrørerstænger Aftagelig ring