Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE rørestave med aftagelig ring
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
12 mm
25 mm
38 mm
42 mm
51 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
12 mm
Højde (metrisk):
8 mm
10 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Dimensioner (L x B x H) | 12 x 8 x 8mm |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Højde (metrisk) | 8 mm |
| Inkluderer | PTFE ring |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 12 mm |
| Vis mere |