Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE rørestave med drejering
Artikelnummer. 11898862 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11898862 60 mm 10 mm Pakke med 10
10018131 60 mm 10 mm Hver
11888962 13 mm 8 mm Pakke med 10
12641156 50 mm 8 mm Pakke med 5
11537812 45 mm 8 mm Pakke med 5
11888862 45 mm 8 mm Pakke med 10
12379507 15 mm 4,5 mm Pakke med 5
16265811 70 mm 10 mm -
10373592 70 mm 10 mm Hver
12661156 30 mm 6 mm Pakke med 10
11527792 30 mm 6 mm Pakke med 5
12359507 12 mm 6 mm Pakke med 5
12651156 12 mm 6 mm Pakke med 10
11517812 35 mm 6 mm Pakke med 5
11868862 35 mm 6 mm Pakke med 10
11868962 75 mm 13 mm Pakke med 5
11527812 40 mm 8 mm Pakke med 5
11878862 40 mm 8 mm Pakke med 10
11808972 25 mm 10 mm Pakke med 10
11507812 25 mm 6 mm Pakke med 5
11848862 25 mm 6 mm Pakke med 10
11838862 20 mm 6 mm Pakke med 10
11597802 20 mm 6 mm Pakke med 5
11898962 15 mm 8 mm Pakke med 10
11587802 12 mm 4,5 mm Pakke med 5
11818862 12 mm 4,5 mm Pakke med 10
11808862 8 mm 3 mm Pakke med 10
12349507 8 mm 3 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Artikelnummer. 11898862
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver stabil omrøring. Fisherbrand™ PTFE rørestave med drejering er ideelle til beholdere med ujævne eller usædvanlige bundoverflader og former.
Giver stabil omrøring. FisherbrandTM PTFE rørestave med drejering er ideelle til beholdere med ujævne eller usædvanlige bundflader og former.
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • De flade overflader giver en større blandevirkning.
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne; Cylindrisk med drejering
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Diameter (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) 60 mm
Form Cylinder, Drejering