Få mere at vide
- Home
- Products
- Kogeplader og omrørere
- Omrøringsstænger og -stænger
- Fisherbrand™ PTFE rørestave med drejering
Fisherbrand™ PTFE rørestave med drejering
Artikelnummer. 11878862 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
28 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 11878862 | 40 mm | 8 mm | Pakke med 10 |
| 10018131 | 60 mm | 10 mm | Hver |
| 11898862 | 60 mm | 10 mm | Pakke med 10 |
| 11888962 | 13 mm | 8 mm | Pakke med 10 |
| 12641156 | 50 mm | 8 mm | Pakke med 5 |
| 11537812 | 45 mm | 8 mm | Pakke med 5 |
| 11888862 | 45 mm | 8 mm | Pakke med 10 |
| 12379507 | 15 mm | 4,5 mm | Pakke med 5 |
| 16265811 | 70 mm | 10 mm | - |
| 10373592 | 70 mm | 10 mm | Hver |
| 12661156 | 30 mm | 6 mm | Pakke med 10 |
| 11527792 | 30 mm | 6 mm | Pakke med 5 |
| 12359507 | 12 mm | 6 mm | Pakke med 5 |
| 12651156 | 12 mm | 6 mm | Pakke med 10 |
| 11517812 | 35 mm | 6 mm | Pakke med 5 |
| 11868862 | 35 mm | 6 mm | Pakke med 10 |
| 11868962 | 75 mm | 13 mm | Pakke med 5 |
| 11527812 | 40 mm | 8 mm | Pakke med 5 |
| 11808972 | 25 mm | 10 mm | Pakke med 10 |
| 11507812 | 25 mm | 6 mm | Pakke med 5 |
| 11848862 | 25 mm | 6 mm | Pakke med 10 |
| 11838862 | 20 mm | 6 mm | Pakke med 10 |
| 11597802 | 20 mm | 6 mm | Pakke med 5 |
| 11898962 | 15 mm | 8 mm | Pakke med 10 |
| 11587802 | 12 mm | 4,5 mm | Pakke med 5 |
| 11818862 | 12 mm | 4,5 mm | Pakke med 10 |
| 11808862 | 8 mm | 3 mm | Pakke med 10 |
| 12349507 | 8 mm | 3 mm | Pakke med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Artikelnummer.
11878862
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne; Cylindrisk med drejering |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 40 mm |
| Form | Cylinder, Drejering |
| Type | PTFE omrørerstænger drejering |