Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE rørestave med drejering
Artikelnummer. 11868962 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 11868962
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver stabil omrøring. Fisherbrand™ PTFE rørestave med drejering er ideelle til beholdere med ujævne eller usædvanlige bundoverflader og former.
Giver stabil omrøring. FisherbrandTM PTFE rørestave med drejering er ideelle til beholdere med ujævne eller usædvanlige bundflader og former.
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • De flade overflader giver en større blandevirkning.
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne; Cylindrisk med drejering
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Diameter (metrisk) 13 mm
Længde (metrisk) 75 mm
Form Cylinder, Drejering