Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE rørestave med drejering
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Giver stabil omrøring. FisherbrandTM PTFE rørestave med drejering er ideelle til beholdere med ujævne eller usædvanlige bundflader og former.
- Stabil, almen magnetisk rørestang
- De flade overflader giver en større blandevirkning.
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne; Cylindrisk med drejering |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Længde (metrisk) | 35 mm |
| Materiale | PTFE |
| Form | Cylinder, Drejering |
| Vis mere |