Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE Stir Bar Retriever
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
150 mm
350 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Til brug med (applikation) | Fjernelse af omrørerstænger fra kar |
| Til brug med (udstyr) | PTFE omrørerstænger |
| Højde (metrisk) | 10mm |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Længde (metrisk) | 350 mm |
| Mængde | 1/stk. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cowie Technology™ PTFE Stir Bar Retriever >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion