Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Til brug med (applikation) | Fjernelse af omrørerstænger fra kar |
| Til brug med (udstyr) | PTFE omrørerstænger |
| Højde (metrisk) | 10mm |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Mængde | 1/stk. |
| Type | PPY og PTFE Stirrer Bar Retriever |