Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE rørestang med aftagelig ring
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
32 x 8 x 8 mm
102 x 16 x 16 mm
127 x 16 x 16 mm
150 x 19 x 19 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Dimensioner (L x B x H) | 150 x 19 x 19 mm |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Højde (metrisk) | 19mm |
| Inkluderer | PTFE ring |
| Diameter (metrisk) | 19 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Vis mere |