Få mere at vide
Bohlender™ PTFE firkantede magnetiske omrørerstænger
Længde (metrisk):
45 mm
90 mm
Beskrivelse
- Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 250 °C
- Universal kemikalieresistens
- FDA overensstemmelse
- PTFE-indkapslet Alnico 5 magnetisk kerne
- Blanding frigiver eller undgår endda faste stoffer
- Fås i to forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Alnico 5 magnetisk kerne |
| Dimensioner (L x B x H) | 45 x 14 x 14 mm |
| Til brug med (applikation) | Omrøring |
| Temperaturområde (metrisk) | −200° til+ 250 °C |
| Længde (metrisk) | 45 mm |
| Materiale | PTFE |
| Form | Rektangel |