Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE Pincet med firkantet ende
Artikelnummer. 10282092 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10282092
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cowie Technology™ PTFE Square-End Pincet er inert over for stort set alle kemiske reagenser og fuldstændig ikke-kontaminerende.
  • Kemisk inert
  • Ikke-forurenende
  • Kan bruges til 280 °C
  • Fremstillet af Virgin PTFE materialer med FDA og USP Klasse VI-godkendelser
Tekniske data
Tip stil Firkant
nr. pr. pakke 1 hver
Materiale PTFE
Længde (metrisk) 100 mm
Produkttype PTFE pincet / pincet
Slutte Glat
Højde (metrisk) krop 8 mm
Tykkelse 8 mm
Bredde (metrisk) krop 20 mm
Bredde (metrisk) spids 10 mm
Tykkelse (metrisk) spids 5 mm
Dimensioner (L x B) 100 x 20 mm
Bredde (metrisk) 20 mm
Stil Stiv