Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE Pincet med firkantet ende
Cowie Technology™ PTFE Square-End Pincet er inert over for stort set alle kemiske reagenser og fuldstændig ikke-kontaminerende.
Brand:  Cowie Technology™ 027.200
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10281802
  • 264.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 21-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Kemisk inert
  • Ikke-forurenende
  • Kan bruges til 280 °C
  • Fremstillet af Virgin PTFE materialer med FDA og USP Klasse VI-godkendelser
Tekniske data
Tekniske data
Firkant
PTFE
PTFE pincet / pincet
12 mm
25 mm
5 mm
25 mm
1 hver
200 mm
Glat
12 mm
11 mm
200 x 25 mm
Stiv
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cowie Technology™ PTFE Pincet med firkantet ende > Længde: 200 mm