Få mere at vide
OHAUS™ PTFE Spinbar
Artikelnummer. p-7158998 Shop alle Ohaus produkter
Længde (metrisk):
2,5 cm
3,8 cm
7 cm
10 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15792559
Brand: OHAUS™ 30400147
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ PTFE rørestang til omrøring af volumener i beholdere såsom hætteglas og rør.
  • Fremstillet af PTFE
  • 10 cm spinbar inkluderer en drejering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Oversigt Spinbar 2,5 cm PTFE
Længde (metrisk) 2,5 cm
Materiale PTFE