Få mere at vide
OHAUS™ PTFE Spinbar
Shop alle Ohaus produkter
Længde (metrisk):
2,5 cm
3,8 cm
7 cm
10 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af PTFE
- 10 cm spinbar inkluderer en drejering
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Spinbar 10 cm med Pivot Ring PTFE |
| Inkluderer | Drejering |
| Længde (metrisk) | 10 cm |
| Materiale | PTFE |