Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE spatler
Artikelnummer. 16246051 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
120 x 12 mm
150 x 18 mm
210 x 25 mm
240 x 30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16246051
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ PTFE spatler er 5 mm tykke.
  • Total kemisk resistens
  • Høj renhed
  • Temperaturområde -200 °C til +280 °C
  • Ikke forurenende
  • Let at rengøre
  • 5 mm tyk
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Oversigt Fisherbrand™ PTFE spatler
Bredde (metrisk) 18 mm
Dimensioner (L x B) 150 x 18 mm
Materiale PTFE
Længde (metrisk) 150 mm