Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE spatler
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
120 x 12 mm
150 x 18 mm
210 x 25 mm
240 x 30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Total kemisk resistens
- Høj renhed
- Temperaturområde -200 °C til +280 °C
- Ikke forurenende
- Let at rengøre
- 5 mm tyk
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Oversigt | Fisherbrand™ PTFE spatler |
| Dimensioner (L x B) | 240 x 30 mm |
| Materiale | PTFE |
| Længde (metrisk) | 240 mm |