Få mere at vide
Masterflex™ PTFE magnetventil elektrisk
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Velegnet til tryk- eller vakuumservice |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 70 °C |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Elektrisk magnetventil |
| Spænding | 24 VDC |