Få mere at vide
Masterflex™ PTFE magnetventil elektrisk
Artikelnummer. 11710419
Skift visning
Spænding:
12 VDC
24 VDC
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spænding unitSize
11710419 12 VDC Hver
13553600 24 VDC Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11710419 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0135616
Kun null tilbage
Tekniske data
Til brug med (applikation) Velegnet til tryk- eller vakuumservice
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 70 °C
Materiale PTFE
Mængde 1 stk.
Type Elektrisk magnetventil
Spænding 12 VDC