Få mere at vide
Bohlender™ PTFE Socket-GL rørfittings
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA i overensstemmelse |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (applikation) | Til tilslutning af hårdvæggede rør |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Port størrelse | Fatning NS 14/23 |
| Trådstørrelse | GL 14 |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttype | Socket-GL rørfittings |