Få mere at vide
Bohlender™ PTFE Socket-GL rørfittings
Beskrivelse
- Fitting lavet af PTFE, til overgang fra jordforbindelser til GL gevind
- Til tilslutning af hårdvæggede rør (f.eks. PTFE, PFA, FEP) med BOLA Laboratorieskruesamlinger
- Slibet ledlegeme med drejede ringe og riflet greb til åbning
- Produktet er kun udsat for PTFE
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA i overensstemmelse |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (applikation) | Til tilslutning af hårdvæggede rør |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Port størrelse | Fatning NS 19/26 |
| Trådstørrelse | GL 18 |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttype | Socket-GL rørfittings |