Få mere at vide
Amarell™ AD20TH digital termometersonde
Sondetype:
Nedsænkningssonde
overflade
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Præcis Pt100 klasse A sonde
- Rustfrit stål
- PVC kabel, 1m langt
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) sonde | 3 mm |
| Til brug med (applikation) | Til gasser, væsker, bløde plastmaterialer |
| Længde (metrisk) kabel | 1 m |
| Længde (metrisk) sonde | 105 mm |
| Materiale | Rustfrit stål, Polypropylen, PVC |
| Måletid | T 90 = 5 sek. |
| Sondetype | Nedsænkningssonde |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 300 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -50 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -50 °C til +300 °C |
| Vis mere |