Få mere at vide
Amarell™ AD20TH digital termometersonde
Artikelnummer. 10728171
Sondetype:
Nedsænkningssonde
Surface
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10728171
Brand: Amarell™ E910656
Bruges med AD20TH præcisionstermometer. Disse Pt 100 klasse A sonde er lavet af rustfrit stål og inkluderer et PVC-kabel.
  • Precise Pt100 class A probe
  • Stainless steel
  • PVC cable, 1m long
Tekniske data
Diameter (metrisk) sonde 8 mm
Til brug med (applikation) For solid materials
Længde (metrisk) kabel 1 m
Længde (metrisk) sonde 105 mm
Materiale Stainless Steel, PVC
Måletid T90 = 55 sec.
Sondetype Surface
Maks. Temperatur (metrisk) 300°C
Min. Temperatur (metrisk) -50°C
Temperaturområde (metrisk) -50°C to +300°C
Nøjagtighed ±0.3°C and 0.5% of range