Få mere at vide
Amarell™ AD20TH digital termometersonde
Artikelnummer. 10088480
Sondetype:
Nedsænkningssonde
Surface
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10088480
Brand: Amarell™ E910650
Bruges med AD20TH præcisionstermometer. Disse Pt 100 klasse A sonde er lavet af rustfrit stål og inkluderer et PVC-kabel.
  • Præcis Pt100 klasse A sonde
  • Rustfrit stål
  • PVC kabel, 1m langt
Tekniske data
Diameter (metrisk) sonde 3 mm
Til brug med (applikation) Til gasser, væsker, bløde plastmaterialer
Længde (metrisk) kabel 1 m
Længde (metrisk) sonde 105 mm
Materiale Rustfrit stål, Polypropylen, PVC
Måletid T 90 = 5 sek.
Sondetype Nedsænkningssonde
Maks. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +300 °C
Nøjagtighed ±0,3 °C og 0,5 % af området