Få mere at vide
Bohlender™ PTFE ærmer med gribering
Artikelnummer. p-7158915
Standard konusled nr.:
NS 60/46
NS 71/51
Artikelnummer. 10771352
Brand: Bohlender™ H93312
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver højvakuumtæt forsegling med lav lækagerate.
  • Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 250 °C
  • Universal kemikalieresistens
  • FDA overensstemmelse
  • Støvsuger egnet
  • Genanvendelig
  • Fremstillet i PTFE med gribering og tætningsringe på ydersiden
  • Lav lækagehastighed på mindre end 0,0001 mbar
  • Solid konstruktion til fortsat brug
  • Til europæisk standardstørrelse på enten NS 60/46 eller NS 71/51
Tekniske data
Til brug med (applikation) Højvakuumforsegling
Materiale PTFE
Temperaturområde (metrisk) −200° til+ 250 °C
Standard konusled nr. NS 60/46
Type Ærme med Griping Ring