Få mere at vide
Bohlender™ PTFE ærmer med gribering
Standard konusled nr.:
NS 60/46
NS 71/51
Beskrivelse
- Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 250 °C
- Universal kemikalieresistens
- FDA overensstemmelse
- Støvsuger egnet
- Genanvendelig
- Fremstillet i PTFE med gribering og tætningsringe på ydersiden
- Lav lækagehastighed på mindre end 0,0001 mbar
- Solid konstruktion til fortsat brug
- Til europæisk standardstørrelse på enten NS 60/46 eller NS 71/51
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Højvakuumforsegling |
| Materiale | PTFE |
| Temperaturområde (metrisk) | −200° til+ 250 °C |
| Standard konusled nr. | NS 60/46 |
| Type | Ærme med Griping Ring |