Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem Septa for 24-414 Open Top Caps
Artikelnummer. 12897030
Skift visning
Materiale:
PTFE-foret silikone, Silicone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
12897030 PTFE-foret silikone, Silicone Pakke med 72
1 options
Artikelnummer. 12897030 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2887222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    747.00 DKK
    685.67 DKK / Pakke med 72
    Spare 61.33 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Løse septa kan bruges som reservedele til VOA-hætteglas og flasker med ubundne septa. Passer til standard 24-414 open top cap. Behandlet for at opfylde EPA Performance Based Specifications for Volatile Organic Analysis.
  • PTFE-foret silikoneseptum
  • 0,125 in. tyk eller 0,060 in. tynd naturlig PTFE-foret silikoneskillevæg, 24 mm diameter
  • Til brug med Thermo Scientific VOA hætteglas og flasker med 24-414 åben låg
  • rund form, Naturlig farve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PTFE-foret silikone, Silicone
nr. pr. pakke 72 Pakke
Emballage 72 Pakke
Mængde 72 Pakke
Produkttype Septa