Få mere at vide
Wheaton™ PTFE/Silicone Septa
Artikelnummer. 10210042 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 120
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10210042 15 mm Pakke med 100
10033843 20 mm Pakke med 100
12373770 8 mm Pakke med 120
10151372 18 mm Pakke med 100
11724239 13 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10210042 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. W240584A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1590.00 DKK
    1165.41 DKK / Pakke med 100
    Spare 424.59 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Specifications
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale PTFE, Silikone
Mængde 100 Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Septa