Få mere at vide
Wheaton™ PTFE/Silicone Septa
Artikelnummer. 10151372 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 120
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10151372 18 mm Pakke med 100
10033843 20 mm Pakke med 100
12373770 8 mm Pakke med 120
10210042 15 mm Pakke med 100
11724239 13 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10151372 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. W240585
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Specifications
Diameter (metrisk) Udvendig 18 mm
Materiale PTFE, Silikone
Mængde 100 Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Septa