Få mere at vide
JG Finneran Associates™ PTFE/Silicone/PTFE Formonterede skruelåg og Septa
Farve:
Sort
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 100
Specifications
Specifications
| Farve | Sort |
| Materiale | PTFE, Silikone |
| Septum | 0,040 tommer. |
| Inkluderer | 9 mm septa |
| Mængde | 100/Pk. |
| Type | Skruelåg |
| Lukkestørrelse | 13-425 |
| Til brug med (udstyr) | R.A.M. 12 x 32 mm store åbningshætteglas med 9 mm halsfinish |