Få mere at vide
JG Finneran Associates™ PTFE/Silicone/PTFE Formonteret R.A.M.™ Skruetrådslukning og Septa
Farve:
Grøn
Neutral
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | PTFE, Silikone |
| Septum | Ja |
| Inkluderer | 9 mm septa |
| Mængde | 1000/Pk. |
| Type | Skruelåg |
| Til brug med (udstyr) | R.A.M. 12 x 32 mm store åbningshætteglas med 9 mm halsfinish |