Få mere at vide
Thermo Scientific™ PTFE/Silicone skiver
Artikelnummer. p-4526279 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
22 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. 11591004
Brand: Thermo Scientific™ TS12708
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kombiner inertiteten af en PTFE-belægning med genlukkeligheden af silikone Thermo Scientific™ PTFE/Silicone skiver.
Sørg for lufttætte, inaktive tætninger med autoklaverbare Thermo Scientific™ PTFE/Silicone skiver. De er specielt designet til at kombinere genlukkeligheden af silikone med inertiteten af PTFE. Disse skiver genforsegler øjeblikkeligt punktering efter punktering, og PTFE-belægningen er strukturelt bundet, så ingen cement udvaskes eller bages ud af din prøve efter nålpenetrering. Mange størrelser er tilgængelige for at passe Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionshætteglas, Thermo Scientific™ Skruehætte Septum hætteglas, og Thermo Scientific™ Hypo-ViaI™ Prøveopbevaringshætteglas.
Yderligere produktinformation
Hver skive komprimeres for at opretholde en tæt forsegling, hvilket tvinger PTFE-belægningen til at tilpasse sig forseglingsoverfladen.
Standardsprøjte og CC-nåle trænger let igennem en hel skive.
PTFE-laget er hele 10 mil tykt for at sikre beskyttelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Diameter: 8mm
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale PTFE, Silikone
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mængde 72 Pk.
Tykkelse (metrisk) 10 mil
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Type disk
Til brug med (udstyr) 100μ L Reacti-Vial Lille reaktionshætteglas, 1,5 mL Septum-hætteglas med skruelåg
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.