Beskrivelse
Sørg for lufttætte, inaktive tætninger med autoklaverbare Thermo Scientific™ PTFE/Silicone skiver. De er specielt designet til at kombinere genlukkeligheden af silikone med inertiteten af PTFE. Disse skiver genforsegler øjeblikkeligt punktering efter punktering, og PTFE-belægningen er strukturelt bundet, så ingen cement udvaskes eller bages ud af din prøve efter nålpenetrering. Mange størrelser er tilgængelige for at passe Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionshætteglas, Thermo Scientific™ Skruehætte Septum hætteglas, og Thermo Scientific™ Hypo-ViaI™ Prøveopbevaringshætteglas.
Hver skive komprimeres for at opretholde en tæt forsegling, hvilket tvinger PTFE-belægningen til at tilpasse sig forseglingsoverfladen.
Standardsprøjte og CC-nåle trænger let igennem en hel skive.
PTFE-laget er hele 10 mil tykt for at sikre beskyttelse
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Diameter: 16 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16 mm |
| Materiale | PTFE, Silikone |
| Mængde | 72 Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 10 mil |
| Til brug med (udstyr) | 14 mL Septum-hætteglas med skruelåg, 15 mL (0,5 oz.) Flaske med skruelåg |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Produkttype | Plade |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.